Sodio tiosulfato, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tiosulfato de sodio
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
1.06512.2500EA 102 EUR
1.06512.2500 1.06512.9050 1.06512.0250 1.06512.9025
Sodio tiosulfato, Supelco®
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844