Sodio ditionito ∼ 85% tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium hydrosulphite
169590010 169590020 169590250 169590100
ACRO169590010EA 90.2 EUR
ACRO169590010 ACRO169590020 ACRO169590250 ACRO169590100
Sodio ditionito ∼ 85% tech.
Sodio ditionito
Formula: Na₂S₂O₄
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Densidad: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011640
Núm. CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Índice Merck: 13,08700
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥85 %
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %