Sodio ditionito ≥85%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium hydrosulphite
33381.A1 33381.14 33381.22
33381.A1EA 96.3 EUR
33381.A1 33381.14 33381.22
Sodio ditionito ≥85%, tech.
Sodio ditionito
Purity: 85+% CAS No.: 7775-14-6 Molecular Formula: Na2S2O4 Formula Weight: 174.11 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8626 UN No.: 1384 MDL No.: MFCD00011640
Formula: Na₂S₂O₄
Pto. de fusión: 52 °C (desc.)
Densidad: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011640
Núm. CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2,II
Índice Merck: 14,8626