Sodio ditionito, EMPLURA®, Supelco®

Proveedor: Merck
Peligro

Sinónimos: Sodium hydrosulphite

MQ200

1.06505.1000 1.06505.9050
1.06505.1000EA 75.2 EUR
1.06505.1000 1.06505.9050
Sodio ditionito, EMPLURA®, Supelco®
Sodio ditionito
Formula: Na₂S₂O₄
MW: 174.11 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 2.19 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011640
Núm. CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
UN: 1384
ADR: 4.2 II
Índice Merck: 13,08700

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR