Sodio metabisolfito, anhidro 97%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
171490025 171490100
ACRO171490025EA 65.6 EUR
ACRO171490025 ACRO171490100
Sodio metabisolfito, anhidro 97%, extra puro
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
IR: 01-2119531326-45
Índice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Thiosulphate (S2O3) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤10 ppm