Sodio metabisolfito 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
419580010 419580050 419580025 419582500
ACRO419580010EA 52.5 EUR
ACRO419580010 ACRO419580050 ACRO419580025 ACRO419582500
Sodio metabisolfito 97+% ACS
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
IR: 01-2119531326-45
Índice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Thiosulphate (S2O3) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %