Sodio metabisolfito (≥58,5% SO₂)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Disulfito de disodio, Sodio pirosolfito, Metabisulfito sódico, Sodio disulfito
33375.36 33375.A3
33375.36EA 36.4 EUR
33375.36 33375.A3
Sodio metabisolfito (≥58,5% SO₂)
Sodio metabisolfito
CAS No.: 7681-57-4 Molecular Formula: Na2S2O5 Formula Weight: 190.10 Physical Form: Granular Density: 1.480 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Like rotten eggs pH: 3.5-5.0 Melting Point: 300° Solubility: Freely soluble in water, glycerol. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8638 MDL No.: MFCD00167602
Formula: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.480
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
IR: 01-2119531326-45
Índice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM