Sodio metabisolfito ≥97% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
40115.36
40115.A4
40115.36EA
51.9
EUR
40115.36
40115.A4
Sodio metabisolfito ≥97% ACS
Sodio metabisolfito
Purity: 97% min
CAS No.: 7681-57-4
Molecular Formula: Na2O5S2
Formula Weight: 190.10
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.480
Appearance: White to pale yellow
Odour: Like rotten eggs
pH: 3.5-5.0
Melting Point:
Formula:
Na₂S₂O₅ Pto. de fusión: >300 °C Densidad: 1,480 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167602 Núm. CAS: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 IR: 01-2119531326-45 Índice Merck: 14,8638 |