Sodio metabisolfito ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A17351.0C A17351.0E A17351.36
A17351.0CEA 158 EUR
A17351.0C A17351.0E A17351.36
Sodio metabisolfito ≥97%
Sodio metabisolfito
Purity: 97% CAS No.: 7681-57-4 Molecular Formula: Na2O5S2 Formula Weight: 190.10 Odour: Like rotten eggs pH: 3.5-5.0 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,8638 MDL No.: MFCD00167602
Formula: Na₂S₂O₅
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,480
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
IR: 01-2119531326-45
Índice Merck: 14,8638
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM