Sodio metabisolfito, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Disulfito de disodio, Sodio pirosolfito, Metabisulfito sódico, Sodio disulfito
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06528.0100 1.06528.0500 1.06528.1000 1.06528.5000 1.06528.9050
1.06528.0100EA 44.5 EUR
1.06528.0100 1.06528.0500 1.06528.1000 1.06528.5000 1.06528.9050
Sodio metabisolfito, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio metabisolfito
Formula: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Pto. de fusión: 150
Densidad: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
IR: 01-2119531326-45
Índice Merck: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 190.11 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 - 4.8 (50 g/l, H2O, 20 °C)