Sodio metabisolfito ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
27920.295EA
58.8
EUR
27920.295
27920.460
Sodio metabisolfito ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio metabisolfito
Formula:
Na₂S₂O₅ Pto. de fusión: 150 °C Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167602 Núm. CAS: 7681-57-4 EINECS: 231-673-0 IR: 01-2119531326-45 Índice Merck: 12,08784 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 10 ppm |