Sodio peroxodisulfato 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Peroxodisulfato de disodio, Sodio persulfato, Ácido peroxidisulfúrico, sal disódica
202020010 202020050 202025000
ACRO202020010EA 91 EUR
ACRO202020010 ACRO202020050 ACRO202025000
Sodio peroxodisulfato 98+%
Sodio peroxodisulfato
Formula: Na₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08729
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder or crystals
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Water ≤0.15 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Total nitrogen ≤0.2 %