Sodio peroxodisulfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Peroxodisulfato de disodio, Sodio persulfato, Ácido peroxidisulfúrico, sal disódica
54100.A1 54100.A7
54100.A1EA 63 EUR
54100.A1 54100.A7
Sodio peroxodisulfato ≥98%
Sodio peroxodisulfato
Purity: 98% CAS No.: 7775-27-1 Molecular Formula: Na2S2O8 Formula Weight: 238.10 Physical Form: Crystalline Density: 2.40 Merck Reference: 14,8656 UN No.: 1505 MDL No.: MFCD00003501
Formula: Na₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,8656