Sodio peroxodisulfato

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Sodio persulfatoPeroxodisulfato de disodioÁcido peroxidisulfúrico, sal disódica

PRLS85520.290EA 0 EUR
PRLS85520.290
Sodio peroxodisulfato
Sodio peroxodisulfato
Formula: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08729

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR