Sodio peroxodisulfato
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
MC306448.1000
MC306448.5000
MC306448.9010
PRLSMC306448.1000EA
0
EUR
PRLSMC306448.1000
PRLSMC306448.5000
PRLSMC306448.9010
Sodio peroxodisulfato
Sodio peroxodisulfato
Formula:
Na₂S₂O₈ Pto. de fusión: 100 °C Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003501 Núm. CAS: 7775-27-1 EINECS: 231-892-1 UN: 1505 ADR: 5.1,III Índice Merck: 13,08729 |