Sodio peroxodisulfato
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Peroxodisulfato de disodio, Sodio persulfato, Ácido peroxidisulfúrico, sal disódica
MC311266.5000 MC311266.9010
PRLSMC311266.5000EA 0 EUR
PRLSMC311266.5000 PRLSMC311266.9010
Sodio peroxodisulfato
Sodio peroxodisulfato
Formula: Na₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,08729