Sodio peroxodisulfato ≥97%, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sodio persulfatoPeroxodisulfato de disodioÁcido peroxidisulfúrico, sal disódica
27997.368EA 185 EUR
27997.368
Sodio peroxodisulfato ≥97%, purificado
Sodio peroxodisulfato
Formula: Na₂S₂O₈
MW: 238,11 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1,III
IR: 01-2119495975-15
Índice Merck: 13,08729
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Fixed origin of raw material Passes test