Sodio peroxodisulfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Peroxodisulfato de disodio, Sodio persulfato, Ácido peroxidisulfúrico, sal disódica
28000.236EA 27.2 EUR
28000.236 28000.293 28000.460
Sodio peroxodisulfato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio peroxodisulfato
Formula: Na₂S₂O₈
MW: 238.11 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003501
Núm. CAS: 7775-27-1
EINECS: 231-892-1
UN: 1505
ADR: 5.1 III
IR: 01-2119495975-15
Índice Merck: 13,08729
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Acidity or alkalinity Max. 0.01 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm