Tiocianato de sodio 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
196765000 196760025 196762500
ACRO196765000EA 80.3 EUR
ACRO196765000 ACRO196760025 ACRO196762500
Tiocianato de sodio 98%, extra puro
Tiocianato de sodio
Formula: NaSCN
Pto. de fusión: 287 °C
Densidad: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011123
Núm. CAS: 540-72-7
EINECS: 208-754-4
Índice Merck: 13,09401
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤2.5 %
pH 5.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Iron (Fe) ≤2 ppm