Tiocianato de sodio ≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodio rodanuro, Sodio tiocianato, Sodio sulfocianuro
33388.36
33388.A3
33388.22
33388.36EA
106
EUR
33388.36
33388.A3
33388.22
Tiocianato de sodio ≥98.0% ACS
Tiocianato de sodio
Purity: 98.0% min
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Physical Form: Crystalline/Chunks
Density: 1.74
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Solubility: Soluble in water, acetone, alcohol
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Formula:
NaSCN Pto. de fusión: 287 °C Densidad: 1,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011123 Núm. CAS: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Índice Merck: 14,9327 |