Tiocianato de sodio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11867.0B
A11867.0I
A11867.30
A11867.0BEA
77.3
EUR
A11867.0B
A11867.0I
A11867.30
Tiocianato de sodio 96%
Tiocianato de sodio
Purity: 96%
CAS No.: 540-72-7
Molecular Formula: NaSCN
Formula Weight: 81.07
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: 287°
Beilstein Reference: 3594965
Merck Reference: 14,9327
MDL No.: MFCD00011123
Formula:
NaSCN Pto. de fusión: 287 °C Densidad: 1,74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011123 Núm. CAS: 540-72-7 EINECS: 208-754-4 Índice Merck: 14,9327 |