Sodio sulfito, anhydrous 97%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
196630010 196630025 196630100
ACRO196630010EA 55.6 EUR
ACRO196630010 ACRO196630025 ACRO196630100
Sodio sulfito, anhydrous 97%, extra_pure
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 2.63 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥96.0 %
pH 8.5 to 10.5 (5 % solution)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm