Sodio sulfito, anhidro 98.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
219270010 219270250 219270050 219272500
ACRO219270010EA 71.7 EUR
ACRO219270010 ACRO219270250 ACRO219270050 ACRO219272500
Sodio sulfito, anhidro 98.5% para análisis
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 2,63 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm