Sodio sulfito, anhidro 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
424430010 424430025 424432500
ACRO424430010EA 68.9 EUR
ACRO424430010 ACRO424430025 ACRO424432500
Sodio sulfito, anhidro 98+% ACS
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 2,63 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Free acid Passes test
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Titrable free base ≤0.03 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %