Sodio sulfito ≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
13454.36
13454.A3
13454.A9
13454.36EA
47.2
EUR
13454.36
13454.A3
13454.A9
Sodio sulfito ≥98.0% ACS
Sodio sulfito
Purity: 98.0% min
CAS No.: 7757-83-7
Molecular Formula: Na2SO3
Formula Weight: 126.04
Physical Form: Granular
Density: 2.633
Appearance: White
Melting Point:
Photographic developers, generating SO2, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
Formula:
Na₂SO₃ Pto. de fusión: >500 °C (desc.) Densidad: 2,633 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003503 Núm. CAS: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 IR: 01-2119537420-49 Índice Merck: 14,8682 |