Sodio sulfito, anhydrous 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17933.0C A17933.0E A17933.36
A17933.0CEA 337 EUR
A17933.0C A17933.0E A17933.36
Sodio sulfito, anhydrous 98%
Sodio sulfito
Purity: 98% CAS No.: 7757-83-7 Molecular Formula: Na2SO3 Formula Weight: 126.04 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,8682 MDL No.: MFCD00003503
Formula: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Densidad: 2.633
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 14,8682