Sodio sulfito, anhydrous 98-100,0 Iodometry, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
31454-1KG 31454-500G 31454-50KG 31454-5KG
31454-1KGEA 64.8 EUR
31454-1KG 31454-500G 31454-50KG 31454-5KG
Sodio sulfito, anhydrous 98-100,0 Iodometry, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Pto. de fusión: 600 °C
Densidad: 2.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Iodometric) 98 - 100.0 %
Arsenic (As) Max. 0.00002 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Selenium (Se) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.02 %
Appearance of the solution complying