Sodio sulfito, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06657.0500
1.06657.1000
1.06657.5000
1.06657.9050
1.06657.0500EA
62.2
EUR
1.06657.0500
1.06657.1000
1.06657.5000
1.06657.9050
Sodio sulfito, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio sulfito
Formula:
Na₂SO₃ Pto. de fusión: > 500 °C Densidad: 2,63 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003503 Núm. CAS: 7757-83-7 EINECS: 231-821-4 IR: 01-2119537420-49 Índice Merck: 13,08757 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 126.04 g/mol |
Bulk Density | 1480 kg/m3 |
Density | 2.63 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |