Sodio sulfito, anhydrous 95,0-100,5 Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
28125.294EA 64.6 EUR
28125.294 28125.363 28125.465
Sodio sulfito, anhydrous 95,0-100,5 Ph. Eur.
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Pto. de fusión: > 500 °C
Densidad: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Appearance White/almost white powder
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Solution S1 Passes test
Appearance of solution Passes test
S2O3 (Thiosulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Se (Selenium) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents Passes test