Sodio sulfito 95,0-100,5, purified
Proveedor: VWR Chemicals
28126.297EA 31.9 EUR
28126.297 28126.366 28126.460
Sodio sulfito 95,0-100,5, purified
Sodio sulfito
Formula: Na₂SO₃
MW: 126.04 g/mol
Pto. de fusión: > 500 °C
Densidad: 2.63 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003503
Núm. CAS: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
IR: 01-2119537420-49
Índice Merck: 13,08757
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (at filling) 95.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm