Sodio hidrogenosulfito, en polvo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hidrogenosulfito de sodio, Bisulfito sódico
419440010 419440050 419441000 419440025
ACRO419440010EA 248 EUR
ACRO419440010 ACRO419440050 ACRO419441000 ACRO419440025
Sodio hidrogenosulfito, en polvo ACS
Sodio hidrogenosulfito
Formula: HNaO₃S
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Densidad: 1,48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08731
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %