Litio sulfato, anhidro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218322500 218320010 218320051 218320000
ACRO218322500EA 119 EUR
ACRO218322500 ACRO218320010 ACRO218320051 218320000.
Litio sulfato, anhidro 99%, extra puro
Litio sulfato
Formula: Li₂O₄S
Pto. Ebullición: 1377 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 859 °C
Densidad: 2,22 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011086
Núm. CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Índice Merck: 12,05569
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Water ≤1 % (K.F.)
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %