Litio sulfato hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12983.06
12983.14
12983.06EA
59.9
EUR
12983.06
12983.14
Litio sulfato hidrato ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Litio sulfato hidrato
Purity: 99.996%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2O4S.xH2O
Formula Weight: 109.94(anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Appearance: White
Melting Point: 130° -H2O
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formula:
Li₂O₄S·xH₂O Pto. Ebullición: 1377 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 130 °C (-H₂O) Densidad: 2,06 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011086 Núm. CAS: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Índice Merck: 14,5541 |