Litio sulfato, anhidro ≥99.7% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13404.30
13404.A1
13404.A7
13404.30EA
80.3
EUR
13404.30
13404.A1
13404.A7
Litio sulfato, anhidro ≥99.7% (metals basis)
Litio sulfato
Purity: 99.7%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formula:
Li₂O₄S Pto. Ebullición: 1377 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 845 °C Densidad: 2,22 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011086 Núm. CAS: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Índice Merck: 14,5541 |