Litio sulfato, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44352.14 44352.22
44352.14EA 220 EUR
44352.14 44352.22
Litio sulfato, anhidro ≥99.99% (metals basis)
Litio sulfato
Purity: 99.99% CAS No.: 10377-48-7 Molecular Formula: Li2SO4 Formula Weight: 109.94 Physical Form: Coarse Powder Density: 2.22 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 845° Merck Reference: 14,5541 MDL No.: MFCD00011086
Formula: Li₂O₄S
Pto. Ebullición: 1377 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 845 °C
Densidad: 2,22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011086
Núm. CAS: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4
Índice Merck: 14,5541