Sodio sulfato, anhidro 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
196640010 196640025 196640250 196640050 196640251
ACRO196640010EA 32.7 EUR
ACRO196640010 ACRO196640025 ACRO196640250 ACRO196640050 ACRO196640251
Sodio sulfato, anhidro 99%, extra puro
Sodio sulfato
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 884 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Water ≤0.1 %
Sodium chloride (NaCl) ≤3000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm