Sodio sulfato, anhidro 99+%, en polvo para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
218755000 218750025 218750100
ACRO218755000EA 31.7 EUR
ACRO218755000 ACRO218750025 ACRO218750100
Sodio sulfato, anhidro 99+%, en polvo para análisis
Sodio sulfato
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: >1700 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 884 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
pH 5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Loss on ignition ≤0.5 % (800°C)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %