Sodio sulfato ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
10874.14
10874.22
10874.14EA
202
EUR
10874.14
10874.22
Sodio sulfato ≥99.9955% (metals basis), Puratronic®
Sodio sulfato
Purity: 99.9955%
CAS No.: 7757-82-6
Molecular Formula: Na2SO4
Formula Weight: 142.04
Physical Form: Powder
Density: 2.680
Refractive Index: 1.484
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 884°
Merck Reference: 14,8680
MDL No.: MFCD00003504
Formula:
Na₂SO₄ Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 884 °C Densidad: 2,680 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003504 Núm. CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Índice Merck: 14,8680 |