Sodio sulfato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06637.1000 1.06637.0500 1.06637.9025
1.06637.1000EA 56.01 EUR
1.06637.1000 1.06637.0500 1.06637.9025
Sodio sulfato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Sodio sulfato
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 888 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)