Sodio sulfato, anhidro, en polvo fino, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06645.2500
1.06645.9025
1.06645.2500EA
555
EUR
1.06645.2500
1.06645.9025
Sodio sulfato, anhidro, en polvo fino, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, extra puro, SAFC®
Sodio sulfato
Formula:
Na₂SO₄ Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 888 °C Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003504 Núm. CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Índice Merck: 12,08829 |