Sodio sulfato, anhidro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
1.06649.0500EA
23.64
EUR
1.06649.0500
1.06649.1000
1.06649.5000
1.06649.9025
Sodio sulfato, anhidro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Sodio sulfato
Formula:
Na₂SO₄ MW: 142.04 g/mol Pto. Ebullición: 1429 Pto. de fusión: 888 Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003504 Núm. CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Índice Merck: 12,08829 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 44.55 g/l (20 °C) |
Melting Point | 888 °C |
Molar Mass | 142.04 g/mol |
Bulk Density | 1400 - 1600 kg/m3 |
Density | 2.70 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |