Sodio sulfato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28104.292EA
26.8
EUR
28104.292
28104.361
28104.460
Sodio sulfato ≥98%, TECHNICAL
Sodio sulfato
Formula:
Na₂SO₄ MW: 142.04 g/mol Pto. Ebullición: 1429 Pto. de fusión: 888 Densidad: 2.7 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003504 Núm. CAS: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Índice Merck: 12,08829 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |