Sodio sulfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
28111.296EA 63.8 EUR
28111.296 28111.365 28111.260
Sodio sulfato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio sulfato
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: 1429 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 888 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Índice Merck: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 99 %
Metales pesados (como Pb) Max. 20 ppm
Fe (Hierro) Max. 20 ppm
Sodio cloruro Max. 0,25 %