Ácido sulfúrico 95 - 97% 95-97%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
6057.1000EA 55.2 EUR
6057.1000 6057.2500 6057.9025 6057.2500PE 6057.9200
Ácido sulfúrico 95 - 97% 95-97%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,08974
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 95 - 97 %
Ammonium (NH4) max. 1 ppm
Color (APHA) max. 10
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Nitrate (NO3) max. 1 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Substances Reducing KMnO4(as SO2) max. 5 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Chloride (Cl) max. 0.5
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.1
Germanium (Ge) max. 0.05
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.05
Zirconium (Zr) max. 0.1