Ácido sulfúrico 95 - 97% 95-97, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
MQ300
1.00731.1000
1.00731.1011
1.00731.2500
1.00731.2511
1.00731.9025
1.00731.2510
1.00731.9201
1.00731.0510
1.00731.1010
1.00731.1000EA
35.52
EUR
1.00731.1000
1.00731.1011
1.00731.2500
1.00731.2511
1.00731.9025
1.00731.2510
1.00731.9201
1.00731.0510
1.00731.1010
Ácido sulfúrico 95 - 97% 95-97, EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 10.38 Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |