Ácido sulfúrico ≥95%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20685.295EA 27.7 EUR
20685.295 20685.513 20685.330 20685.360
Ácido sulfúrico ≥95%, TECHNICAL
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,38 °C
Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
IR: 01-2119458838-20
Índice Merck: 14,08974
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95 %