Ácido sulfúrico 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
20690.442EA
251
EUR
20690.442
20690.511
20690.330
20690.290
Ácido sulfúrico 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –7.5 °C Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II IR: 01-2119458838-20 |
Resultados test especificaciones
Pureza | 95 - 97 % |
Density (20/4) | 1.800 - 1.940 |
Metales pesados (como Pb) | Max. 10 ppm |
Residuo de ignición | Max. 50 ppm |
Cl (Cloruro) | Max. 5 ppm |
Fe (Hierro) | Max. 5 ppm |