Ácido sulfúrico 95,0 - 97,0% 95,0-97,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20700.265EA 28.6 EUR
20700.265 20700.298 20700.243 20700.323 20700.420 20700.290 20700.320 20700.460 20700.550
Ácido sulfúrico 95,0 - 97,0% 95,0-97,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38 °C
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
IR: 01-2119458838-20
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 95.0 - 97.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Residuo de ignición Max. 5 ppm
Sustancias reductoras de KMnO4 (como SO2) Max. 2 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,2 ppm
NH4 (Amonio) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (como NO3) Max. 0,2 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 0,5 ppm
Ag (Plata) Max. 0,02 ppm
Al (Aluminio) Max. 0,02 ppm
As (Arsénico) Max. 0,005 ppm
Ba (Bario) Max. 0,02 ppm
Be (Berilio) Max. 0,01 ppm
Bi (Bismuto) Max. 0,01 ppm
Ca (Calcio) Max. 0,2 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,02 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,01 ppm
Cr (Cromo) Max. 0,02 ppm
Cu (Cobre) Max. 0,01 ppm
Fe (Hierro) Max. 0,2 ppm
Ge (Germanio) Max. 0,02 ppm
K (Potasio) Max. 0,05 ppm
Li (Litio) Max. 0,01 ppm
Mg (Magnesio) Max. 0,03 ppm
Mn (Manganeso) Max. 0,01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0,02 ppm
Na (Sodio) Max. 0,5 ppm
Ni (Níquel) Max. 0,02 ppm
Pb (Plomo) Max. 0,02 ppm
Sr (Estroncio) Max. 0,02 ppm
Ti (Titanio) Max. 0,02 ppm
Tl (Talio) Max. 0,02 ppm
V (Vanadio) Max. 0,01 ppm
Zn (Cinc) Max. 0,1 ppm
Zr (Circonio) Max. 0,02 ppm