Ácido sulfúrico 95% ≥95%, AnalaR NORMAPUR® para análisis, para análisis de trazas de cadmio, mercurio y plomo
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20704.292EA 67.4 EUR
20704.292 20704.320
Ácido sulfúrico 95% ≥95%, AnalaR NORMAPUR® para análisis, para análisis de trazas de cadmio, mercurio y plomo
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10.38 °C
Densidad: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
IR: 01-2119458838-20
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 95.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 5 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 2 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 0.1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.005 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.05 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm