Ácido sulfúrico ≥96%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00714.0250
1.00714.1000
1.00714.0250EA
282
EUR
1.00714.0250
1.00714.1000
Ácido sulfúrico ≥96%, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1,84 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Índice Merck: 14,08974 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |